Merck
95541
Sigma-Aldrich
Chlorotrimethylsilane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Silane M3, TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.64
Beilstein:
1209232
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
100 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
robbanási határérték
6.4 %
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chlorotrimethylsilane is a chloro-organosilane compound mainly used for silylation reactions.
Alkalmazás
Possible usages of chlorotrimethylsilane:
  • Chloromethylation of polysulfones (PSUs).
  • Activation of lithium hydride to convert it into a hydride source for the reductive silylation of carbonyl compounds.
  • Chlorotrimethylsilane/lithium bromide forms an effective reagent for the conversion of alcohols to bromides.
  • Chlorotrimethylsilane is a non-toxic alternative to mercuric chloride in activating in samarium-promoted cyclopropanation of both allylic and α-allenic alcohols.
It is also used in Fisher glycosylation.
Egyéb megjegyzések
Silane M3
prices for bulk quantities on request
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A practical method for activation of commercial lithium hydride: reductive silylation of carbonyl compounds with lithium hydride and chlorotrimethylsilane.
Ohkuma T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(1), 217-221 (1994)
Modification of polysulfones by click chemistry: amphiphilic graft copolymers and their protein adsorption and cell adhesion properties.
Yilmaz G, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 49(1), 110-117 (2011)
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 1060-1060 (2014)
Chlorotrimethylsilane as an Activating Reagent in the Samarium-Promoted Cyclopropanation of Allylic and ?-Allenic Alcohols.
Lautens M
The Journal of Organic Chemistry, 61(6), 2210-2214 (1996)
Chlorotrimethylsilane/lithium bromide and hexamethyldisilane/pyridinium bromide perbromide: effective and selective reagents for the conversion of alkyl (cycloalkyl and aralkyl) alcohols into bromides.
Olah GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(9), 1638-1639 (1980)