Fontos dokumentumok
394874
1-(Trimethylsilyl)imidazole
for GC derivatization, LiChropur™
Szinonimák:
TSIM, N-Trimethylsilylimidazole, TMSI
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥94.0%
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs