Fontos dokumentumok
386529
Chlorotrimethylsilane
purified by redistillation, ≥99%
Szinonimák:
TMSCl, TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
100 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
tisztítva
glass distillation
redistillation
robbanási határérték
6.4 %
szennyeződések
<0.1% dichlorodimethylsilane
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A reagent to protect alcohol and amine groups via the formation of trimethylsilyl ethers and trimethylsilyl amines.
- A catalyst for the preparation of 1,3-diphenyl-2-propenone derivatives (chalcones) as antimicrobial agents.
- A trapping agent for the anions generated during acyloin condensation reaction.
- A better alternative catalyst to the toxic mercuric chloride for the activation of samarium (Sm) during the cyclopropanation of both allylic and α-allenic alcohols.
- A catalyst in the transesterification of triglycerides with alcohols to form fatty acid alkyl esters.
- A reagent along with lithium bromide for the conversion of alcohols to the corresponding bromides.
- A reagent in Fischer glycosidation.
- A source of acid catalyst in the reductive benzylation reaction using benzaldehyde and Et3SiH.
- A reagent to synthesize sodium trimethylsilanethiolate (Me3SiSNa) by reacting with sodium sulfide, which is an odorless alternative method of synthesizing Me3SiSNa from foul-smelling bis(trimethylsilyl)sulfide and sodium methoxide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?