Merck
217069
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
98%
Szinonimák:
Permethyldisilane, Trimethyl(trimethylsilyl)silane
About This Item
Lineáris képlet:
(Si(CH3)3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.38
Beilstein:
1633463
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
sűrűség
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Silylating reagent for allylic acetates, aryl halides, and diketones. Source material for vapor deposition during silicon carbide growth.
Source material for vapor deposition during silicon carbide growth.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
21.2 °F
Lobbanási pont (C)
-6 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3607-3607 (1993)
Journal of Organometallic Chemistry, 446, 135-135 (1993)
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
Chemistry Letters (Jpn), 2, 315-315 (1993)
Cikkek
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes