Fontos dokumentumok
408395
Dimethylammonium dimethylcarbamate
Szinonimák:
N-Methylmethanamine dimethylcarbamate, Dimcarb, Dimethylamine carbon dioxide complex
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
60-61 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNC.CN(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.C2H7N/c1-4(2)3(5)6;1-3-2/h1-2H3,(H,5,6);3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For synthesis of calixarene-based ketocyanine fluorophores
- Distillation extraction of tannins from plant materials
- Electrodeposition of silver or of lead on glassy carbon and mercury film electrodes
- Synthesis of Ag and Au nanostructures
- Reusable reaction medium for synthesis of monoarylidene cyclopentanones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
13 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?