Fontos dokumentumok
270393
Tetrachloroethylene
suitable for HPLC, ≥99.9%
Szinonimák:
PCE, Perchloroethylene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.83 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
tisztítva
glass distillation
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.050% water
párolgási maradék
<0.0005%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
sűrűség
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 290 nm Amax: 1.00
λ: 295 nm Amax: 0.30
λ: 300 nm Amax: ≤0.20
λ: 305 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 400 nm Amax: 0.03
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Dispersive liquid-liquid microextraction as a novel enrichment approach for compound-specific carbon isotope analysis of chlorinated phenols.: This study introduces a novel microextraction technique involving tetrachloroethylene, enhancing the sensitivity and specificity of carbon isotope analysis in complex environmental samples (Martin et al., 2024).
- Photo-on-Demand In Situ One-Pot Synthesis of Carbonate Esters from Tetrachloroethylene.: This research presents a novel photochemical method for synthesizing carbonate esters from tetrachloroethylene, demonstrating its potential in synthetic organic chemistry and industrial applications (Higashimura et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?