Fontos dokumentumok
02666
Tetrachloroethylene
analytical standard
Szinonimák:
PCE, Perchloroethylene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.83 (vs air)
gőznyomás
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.506
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
sűrűség
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?