Merck
1.37007
SAFC
Hydrochloric acid
fuming 37%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
231-595-7
grade
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Minőségi szint
Ügynökség
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
gőzsűrűség
1.3 (vs air)
gőznyomás
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
technika/technikák
API processing | salt formation: suitable
bp
>100 °C (lit.)
sűrűség
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
idegen aktivitás
Aflatoxin
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Kiszerelés
1.37007.1000 / 1L / glass bottle
1.37007.2500 / 2.5L / glass bottle
1.37007.9025 / 25L / PE canister
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1