Merck
H1758
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid
36.5-38.0%, BioReagent, for molecular biology
Szinonimák:
HCL, Hydrogen Chloride Solution, Muriatic Acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.46
Beilstein:
1098214
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.3 (vs air)
gőznyomás
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
36.5-38.0%
form
liquid
koncentráció
30-50%
szín
light yellow
pH
<1 (20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
alkalmasság
suitable for molecular biology
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Hydrochloric acid has been used:
  • for the solubilization of formazan crystals
  • to adjust pH in various buffers
  • for the preparation of giant reed extract
Hydrochloric acid has been used:
  • in cell viability assays
  • for DNA denaturation
  • for pH adjustments in sucrose hydrolysis experiment
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Chemical reaction monitoring via the light focusing in optofluidic waveguides.
Zhao HT, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 280(4), 16-23 (2019)
Multi-layered, membrane-integrated microfluidics based on replica molding of a thiol-ene epoxy thermoset for organ-on-a-chip applications.
Sticker D, et al.
Lab on a chip, 15(24), 4542-4554 (2015)
Growth-suppressing and algicidal properties of an extract from Arundo donax, an invasive riparian plant, against Prymnesium parvum, an invasive harmful alga
Patino R, et al.
Harmful Algae, 71, 1-9 (2018)
Highly synchronized expression of lineage-specific genes during in vitro hepatic differentiation of human pluripotent stem cell lines
Ghosheh N, et al.
Stem Cells International, 2016 (2016)
Registration and Alignment Between in vivo Functional and Cytoarchitectonic Maps of Mouse Visual Cortex
Zhuang J, et al.
Bio-protocol, 8(4) (2018)
Cikkek
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocols
This procedure may be used for all Catalase products.
This procedure may be used for all Ficin products.