T-510
Testosterone CRM in Serum solution
2000 ng/dL (Stripped Serum), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
form
liquid
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
2000 ng/dL (Stripped Serum)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3