Fontos dokumentumok
UC126
4-Hydroxymephenytoin
Szinonimák:
(±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylhydantoin, (±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylimididazolidine-2,4-dione
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
mp
153-154 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQPLORUDZLXXPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)