Fontos dokumentumok
UC430
1′-Hydroxymidazolam
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-hydroxymethyl-4H-imidazo[1,5a][1,4]benzodiazepine
About This Item
Javasolt termékek
product name
1′-Hydroxymidazolam,
form
powder
Minőségi szint
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3