Fontos dokumentumok
E-058
Epitestosterone solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUMGGOZAMZWBJJ-KZYORJDKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Anti-doping analysis: Epitestosterone serves as a critical analytical reference in anti-doping, particularly for correcting urinary testosterone to epitestosterone ratios in athletes, ensuring accurate and fair sports testing practices (Martínez Brito et al., 2023).
- Steroid hormone profiling: In biochemistry, epitestosterone is utilized in profiling steroid hormones, aiding in the study of hormone balance and endocrine disorders (Xu et al., 2023).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup