Fontos dokumentumok
A8380
5α-Androstan-17β-ol-3-one
≥97.5%
Szinonimák:
17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 4,5α-Dihydrotestosterone, Androstanolone, Stanolone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥97.5%
form
powder
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
Géninformáció
human ... AR(367) , ESR1(2099) , PGR(5241) , SERPINA6(866) , SHBG(6462)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Nr3c1(24413) , Nr3c2(25672) , Pgr(25154)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges