Fontos dokumentumok
C-016
(−)-Cotinine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Biomarker Analysis in Medical Research: Examination of prolidase as a potential indicator of inflammation associated with cigarette smoking, where (-)-cotinine is a key biomarker, enhances understanding of chronic inflammation and its biochemical pathways in smokers (Yıldırım & Kulaksızoglu, 2024).
- Comparative Toxicology Studies: Research evaluating blood biomarkers of inflammation in users of heated tobacco products compares these markers, including (-)-cotinine, with non-smoking individuals, offering insights into the inflammatory effects of new tobacco product usage on health (Świątkowska et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup