Fontos dokumentumok
H-101
trans-3′-Hydroxycotinine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN1[C@H](C2=CN=CC=C2)C[C@@H](O)C1=O
InChI
1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOKCJXZZNAUIQN-DTWKUNHWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Wastewater-Based Tobacco Use Estimates: trans-3′-Hydroxycotinine is used as WBE biomarkers to to estimate tobacco use. It has significantly improved wastewater-based tobacco use estimates. This application enhances our understanding of public health trends by providing more accurate measurements of tobacco consumption in populations, using advanced environmental monitoring techniques (Zheng et al., 2023).
- Predicting Nicotine Metabolism: Trans-3′-Hydroxycotinine is utilized in genomic studies to predict nicotine metabolism across different ancestries, which helps in tailoring smoking cessation therapies based on individual genetic profiles.(Baurley et al., 2022).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C