Fontos dokumentumok
N-076
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone, NNK
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O
InChI
1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLAQQSHRLBFIEZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup