Merck
N-072
Supelco
(±)-Nornicotine-d4
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
(+\-)-Nornicotine-d4 solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.31
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYKUKUCHPMASKF-DNZPNURCSA-N
Általános leírás
An internal standard for nicotine quantitation by LC/MS or GC/MS. Nornicotine, a tobacco alkaloid and nicotine metabolite, is used as an indicator of smoking and tobacco use or nicotine replacement products. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in nicotine testing by LC-MS/MS or GC/MS.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup