Teszt
≥99% (TLC)
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]25/D 0°(lit.)
szín
yellow
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNICXCGAKADSCV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137)
rat ... Chrna3(25101) , Chrna4(25590) , Chrna7(25302)
Alkalmazás
- as a supplement of high-glucose Dulbecco′s modified Eagle′s medium, to test its effect on mesenchymal stem cells
- as a standard for the determination of nicotine concentration using phase high-pressure liquid chromatography
- as a test compound to study its effects on fibril formation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)