Fontos dokumentumok
N5511
(−)-Nicotine solution
1.0 mg/mL, analytical standard, for drug analysis
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard, for drug analysis
Minőségi szint
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
1.0 mg/mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Géninformáció
human ... CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNB2(1141) , CHRNB4(1143) , CYP2A6(1548) , KCNH1(3756)
mouse ... Chrna7(11441) , Chrnb1(11443)
rat ... Chrna1(79557) , Chrna2(170945) , Chrna4(25590) , Chrna7(25302) , Chrnb2(54239) , Chrnb4(25103)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)