Merck
C5923
Sigma-Aldrich
(−)-Cotinine
≥98% (TLC), crystals, nicotine metabolite
Szinonimák:
(S)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone, S(−)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.22
Beilstein:
83099
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Terméknév
(−)-Cotinine, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
crystals
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Géninformáció
Általános leírás
Cotinine is an alkaloid extracted from tobacco leaves. It can cross the blood-brain barrier. Cotinine is used to treat Alzheimer′s disease (AD), schizophrenia and post-traumatic stress disorder (PTSD).
Alkalmazás
Cotinine has been used:
  • for oxygen-glucose deprivation (OGD) studies to model ischemic stroke
  • as a standard to determine serum cotinine measurements using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
  • to evaluate the adverse developmental potential of cotinine
  • to assess cognitive behavior in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Major metabolite of nicotine in humans.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Long-term cardiovascular reprogramming by short-term perinatal exposure to nicotine's main metabolite cotinine
Bastianini S, et al.
Acta Paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 107(4), 638-646 (2018)
Cotinine: beyond that expected, more than a biomarker of tobacco consumption
Echeverria Moran V
Frontiers in Pharmacology, 3, 173-173 (2012)
Nicotine and electronic cigarette (E-Cig) exposure decreases brain glucose utilization in ischemic stroke
Sifat AE, et al.
Journal of Neurochemistry, 147(2), 204-221 (2018)
Cotinine administration improves impaired cognition in the mouse model of Fragile X syndrome
Pardo M, et al.
The European Journal of Neuroscience, 45(4), 490-498 (2017)
Evaluation of serum cotinine cut-off to distinguish smokers from nonsmokers in the Korean population
Ko K, et al.
Annals of Laboratory Medicine, 36(5), 427-433 (2016)