Merck
74003
Supelco
(−)-Cotinine
analytical standard
Szinonimák:
(S)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone, S(−)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.22
Beilstein:
83099
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
optikai aktivitás
[α]/D -21±2°, c = 1 in ethanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Major metabolite of nicotine in humans.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mariana Belardinelli Rosa et al.
Acta odontologica Scandinavica, 78(4), 256-264 (2019-11-30)
Objective: The aim was to examine oral mechanical and gustatory sensitivities in adult smokers and to estimate salivary levels of cotinine by tobacco consumption. A total of 54 adults (20-45 years old; 28 males/26 females) were divided into two sex-paired groups: