Merck
A-097
Supelco
(+)-Anabasine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]Cl.[C@@H]1(C2=CC=CN=C2)CCCCN1
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;/h1,3,5,7,10,12H,2,4,6,8H2;1H/t10-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFJBWMJZAOKGHG-PPHPATTJSA-N
Általános leírás
Anabasine is a nicotine alkaloid present in tobacco products and used as an indicator of smoking or tobacco use. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in nicotine testing by LC-MS/MS or GC/MS.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup