Fontos dokumentumok
N-077
(S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
NAB, NAB solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=NN1CCCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXYPVKMROLGXJI-JTQLQIEISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Inhibitory effects in toxicological studies: (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) has been used in research to investigate its inhibitory effects on the metabolism of the tobacco-specific nitrosamine, NNK, by cytochrome P450 2A13, highlighting its utility in carcinogenicity studies and its role as a research chemical in understanding biochemical pathways involved in cancer (Liu et al., 2016).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup