Fontos dokumentumok
D-013
Dextromethorphan solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc2C[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1
InChI
1S/C18H25NO/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKXZASYAUGDDCJ-NJAFHUGGSA-N
Géninformáció
human ... GRIN2A(2903) , SIGMAR1(10280)
Általános leírás
Alkalmazás
- Voriconazole-D3 isotopic label: It is used to develop a method for the simultaneous determination of voriconazole and its metabolite, voriconazole N-oxide, in human urine using liquid chromatography/tandem mass spectrometry. This study highlights the application of voriconazole-D3 as a stable isotope-labeled internal standard, crucial for accurate quantification and monitoring of drug metabolism in clinical pharmacokinetic studies (Yu et al., 2022).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup