Fontos dokumentumok
T2151
Glyceryl triheptadecanoate
≥99%
Szinonimák:
TG(17:0/17:0/17:0), 1,2,3-Triheptadecanoylglycerol, Triheptadecanoin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C54H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h51H,4-50H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBFWDBGUSMGXPI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as an external standard in gas chromatography (GC) analysis for soybean seeds lipid extraction
- as an internal standard solution to correct the transesterification efficiency during lipid analysis by gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID)
- as an internal standard in chloroform to dissolve total lipids obtained from fresh leaves of N. benthamiana for thin layer chromatography (TLC) analysis and to analyze their fatty acid content using GC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3