Fontos dokumentumok
LM1504
Avanti
17:0-14:1 PI
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1504, methanol solution
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1504-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1504
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Alkalmazás
- the detection of phosphatidylinositol class of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis
- phospholipid quantification by MS analysis
- lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup