330731
Avanti
EquiSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
EQUISPLASH™ LIPIDOMIX™ QUANTITATIVE MASS SPEC INTERNAL STANDARD
About This Item
Javasolt termékek
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 ea (330731-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Mixture of 13 deuterated lipid internal standards at a concentration of 100μg/mL each. Each sealed ampule contains 1mL methanol solution. Concentrations are verified for use as a quantitative standard.
Mixture Component
- 15:0-18:1(d7) PC
- 18:1(d7) Lyso PC
- 15:0-18:1(d7) PE
- 18:1(d7) Lyso PE
- 15:0-18:1(d7) PG (Na Salt)
- 15:0-18:1(d7) PI (NH4 Salt)
- 15:0-18:1(d7) PS (Na Salt)
- 15:0-18:1(d7)-15:0 TAG
- 15:0-18:1(d7) DAG
- 18:1(d7) MAG
- 18:1(d7) Chol Ester
- d18:1-18:1(d9) SM
- C15 Ceramide-d7
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 15:0-18:1-d7-15:0 TG 100μg/mL
- 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791646C 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research™ - A Croda Brand 791645C 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLBiztonsági adatlap
- 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P, powder 100μg/mLBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)