860490P
Avanti
Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860490P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860490P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (860490P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for sphingosine inhalations studies in mice to evaluate its therapeutic potential in respiratory epithelial cells
- to investigate its effect on Pseudomonas aeruginosa strains
- as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrophotometry for the quantification of epidermal ceramides
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3