Fontos dokumentumok
860659P
Avanti
sphingosine-1-phosphate-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 860659P, powder
Szinonimák:
D-erythro-sphingosine-d7-1-phosphate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860659P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860659P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]([C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O)(O)/C=C/CCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available