Fontos dokumentumok
860656P
Avanti
Lyso SM (d17:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860656P, powder
Szinonimák:
Sphingosylphosphorylcholine (C17 base)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860656P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860656P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860656P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O