Merck
860655P
Avanti
sphinganine-1-phosphate (d17:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860655P, powder
Szinonimák:
D-erythro-sphinganine-1-phosphate (C17 base)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H38NO5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.46
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860655P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860655P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C17H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)16(18)15-23-24(20,21)22/h16-17,19H,2-15,18H2,1H3,(H2,20,21,22)/t16-,17+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTCZJPCPBSBOKB-DLBZAZTESA-N
Alkalmazás
Sphinganine-1-phosphate (d17:0) has been used as an internal standard in mass spectroscopy for quantification of shingolipids.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Exogenous sphinganine 1-phosphate activates sphingosine-1-phosphate receptor 1 (S1P1) and exhibits protective effects against hepatic and renal ischemia and reperfusion (IR).
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860655P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sphinganine-1-phosphate protects kidney and liver after hepatic ischemia and reperfusion in mice through S1P 1 receptor activation
Park SW, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 90(8), 1209-1209 (2010)
Ladan Dawoody Nejad et al.
Scientific reports, 10(1), 8268-8268 (2020-05-20)
Sphingosine-1-phosphate is a signaling molecule involved in the control of cell migration, differentiation, survival and other physiological processes. This sphingolipid metabolite can be degraded by the action of sphingosine-1-phosphate lyase (SPL) to form hexadecenal and ethanolamine phosphate. The importance of
TP53 is required for BECN1-and ATG5-dependent cell death induced by sphingosine kinase 1 inhibition
Lim S, et al.
Autophagy, 14(6), 942-957 (2018)