Fontos dokumentumok
857127P
Avanti
17:0 Lyso PA
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Szinonimák:
heptadecanoyl lysophosphatidic acid; 1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(17:0/0:0); 17:0 LPA; 110679
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (857127P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 857127P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for mass spectrometric determination of lysophosphatidic acid molecular species in mouse peritoneal macrophages
- in the quantification of the lipid species released from extended synaptotagmin 2 (E-SYT2) expressed in mammalian cells by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
- for the extraction of lipids from brain homogenate
- to extract lipids from the stomach washing solution for the determination of lysophosphatidic acid in a mouse stomach fluid
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available