Fontos dokumentumok
857128P
Avanti
18:0 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); stearoyl lysophosphatidic acid; PA(18:0/0:0); 18:0 LPA; s-LPA; 110680
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Teszt
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (857128P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine the extraction recovery of LPA at neutral pH and acidic pH by chromatographic method
- to use as internal standard to study the role of intestinally derived lysophosphatidic acid in dyslipidemia and atherosclerosis
- to investigate its effects on clathrin?dependent endocytosis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)