Fontos dokumentumok
857324P
Avanti
17:0 Cyclic LPA
Avanti Research™ - A Croda Brand 857324P, powder
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (857324P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 857324P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=P1([O-])O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO1.[NH4+]
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available