Merck
840434C
Avanti
10:0 PG
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Szinonimák:
PG(10:0/10:0)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H50O10PNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
576.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (840434C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (840434C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 840434C
koncentráció
10 mg/mL (840434C-25mg)
25 mg/mL (840434C-500mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C26H51O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-25(29)33-21-24(22-35-37(31,32)34-20-23(28)19-27)36-26(30)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h23-24,27-28H,3-22H2,1-2H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/t23?,24-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOGMIDKKARMDEU-RETUOTIWSA-M
Általános leírás
Phosphatidylglycerol (PG), an anionic lipid is present in the membranes of mammals. It accounts for 1–2% of the total phospholipids.
Alkalmazás
10:0 PG (1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol)) may be used as a component in the liposomes, labeled with β-pyrene-C10-PG. It may also be used as a lipid standard to compare accurate lipid quantification with deuterated standard lipids using electrospray ionization (ESI).
Biokémiai/fiziológiai hatások
In cyanobacteria and plants, phosphatidylglycerol (PG) plays a key role in the formation and activities of thylakoid membranes. Absence of PG can bring a change in the function of photosystem (PS) I and PSII reaction centers (RCs).
Kiszerelés
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (840434C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840434C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Membrane Polar Lipids
An Introduction to Biological Membranes (2016)
Hajnalka Laczkó-Dobos et al.
Biochimica et biophysica acta, 1777(9), 1184-1194 (2008-07-01)
To analyze the role of phosphatidylglycerol (PG) in photosynthetic membranes of cyanobacteria we used two mutants of Synechocystis sp. PCC6803: the PAL mutant which has no phycobilisomes and shows a high PSII/PSI ratio, and a mutant derived from it by
Camilo F Muñoz et al.
Frontiers in plant science, 10, 1573-1573 (2019-12-19)
Microalgal lipids are promising feedstocks for food and biofuels. Since lipid production by microalgae is not yet economically feasible, genetic engineering is becoming a promising strategy to achieve higher lipid accumulation and productivities. Enzymes involved in the Kennedy pathway such
Brianna M Abbott et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1860(5), 1187-1192 (2018-02-13)
Experiments investigating the adsorption and desorption of cytochrome c onto and from liposomes containing 50 mol% 1,2-diacylphosphatidylglycerol lipids [10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:1(Δ9 cis)] with 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine (DOPC) in pH 7.4 buffered solutions of low to moderate ionic strength are reported. Fluorescence experiments
Tommy Hofmann et al.
Chemistry and physics of lipids, 223, 104782-104782 (2019-06-10)
In recent years, lipid quantification gained importance. In most cases, this is achieved by spiking the lipid mixture with deuterated standard lipids or lipid analogues that differ in chain length when compared with the natural lipid components. Usually, conventional ESI
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn