Fontos dokumentumok
L7260
Oleoyl-L-α-lysophosphatidic acid sodium salt
≥98%, solid
Szinonimák:
1-Oleoyl-sn-glycerol 3-phosphate sodium salt, 3-sn-Lysophosphatidic acid, 1-oleoyl sodium salt, LPA sodium salt
Teszt
≥98%
form
solid
szín
white
lipidtípus
phosphoglycerides
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H41O7P.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26;;/h9-10,20,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26);;/b10-9+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHJOEWDRTPWOCY-TTWKNDKESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for the activation of Ras homolog gene family, member A (RhoA) and expression of claudin-1 in human breast cancer epithelial cell line
- in RH7777 cells for cyclic adenosine monophosphate (cAMP) accumulation assay and calcium mobilisation assay
- in vitro luciferase assay and live-cell imaging
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research