Fontos dokumentumok
850101P
Avanti
13:0 Lyso PI
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Szinonimák:
PI(13:0/0:0); 110716
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850101P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850101P-500ug))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850101P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)