Fontos dokumentumok
858120P
Avanti
14:0 Lyso PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(14:0/0:0); 110710
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Teszt
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (858120P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858120P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)