Fontos dokumentumok
850142P
Avanti
16:0-18:1 PI
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); POPI; PI(16:0/18:1); 110660
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850142P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850142P-500ug))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850142P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC([C17H33])=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)