Fontos dokumentumok
830456P
Avanti
17:0 PG
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Szinonimák:
PG(17:0/17:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (830456P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 830456P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C40H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-39(43)47-35-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)50-40(44)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37-38,41-42H,3-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/t37?,38-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPXRLCBGVWDJKW-KQWGQSANSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)