Fontos dokumentumok
N0756
N-Nitrosodiethylamine
liquid, nitrosamine
Szinonimák:
Diethylnitrosamine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Nitrosodiethylamine, liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
szín
yellow
bp
177 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL (lit.)
SMILES string
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.