Fontos dokumentumok
P7769
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine
from bovine brain, ≥97% (TLC), amorphous powder, structural phospholipid
Szinonimák:
3-sn-Phosphatidyl-L-serine, L-α-Phosphatidyl-L-serine, PS, Phosphatidylserine
About This Item
Javasolt termékek
product name
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine, ≥97% (TLC), from bovine brain, amorphous powder
biológiai forrás
bovine brain
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
form
amorphous powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- as a lipid standard in time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS) spectral fingerprints
- as a reference standard in thin layer chromatography (TLC) for quantifying lipids from astrocyte-conditioned media (ACM) treated fibroblasts
- as a component of large unilamellar vesicles for annexin A2 aggregation studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research