Fontos dokumentumok
860583P
Avanti
12:0 SM (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860583P, powder
Szinonimák:
N-lauroyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860583P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860583P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860583P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860583P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C35H71N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-17-18-19-21-22-24-26-28-34(38)33(32-43-44(40,41)42-31-30-37(3,4)5)36-35(39)29-27-25-23-20-15-13-11-9-7-2/h26,28,33-34,38H,6-25,27,29-32H2,1-5H3,(H-,36,39,40,41)/b28-26+/t33-,34+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZCLJRFPXMKWHR-FEBLJDHQSA-N
Alkalmazás
- as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method conditions
- as an internal standard for the quantification of serum cholesterol and triacylglycerol using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) preceded by single-step liquid-liquid extraction method
- as an internal standard for tandem mass spectrometry analysis of lipid species
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)