8.52019
Fmoc-Ser(tBu)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Ser(tBu)-OH, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-serine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
123-130 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/p-1/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
Általános leírás
Standard building block for introduction of serine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Alkalmazás
- Stereoselective polymer-supported synthesis of morpholine-and thiomorpholine-3-carboxylic acid derivatives: This research explores the use of Fmoc-Ser(tBu)-OH in the synthesis of morpholine derivatives, demonstrating its utility in creating complex molecular structures (Králová et al., 2017).
- Controlled morphological changes in self-assembled structures formed by Fmoc variants of Threonine and Serine: The study investigates how Fmoc-Ser(tBu)-OH influences the self-assembly of peptides into structured forms, contributing to materials science and nanotechnology (Kshtriya et al., 2021).
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Ser (tBu) -OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Ser(tBu)-Ser(tBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Ser-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
Purer Fmocs Means Purer Peptides