8.52011
Fmoc-Leu-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Leu-OH, N-α-Fmoc-L-leucine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
145-153 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBPJQFCAFFNICX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Alkalmazás
- Fmoc-protection efficiency: Addressing the efficiency and recrystallization needs in the Fmoc-protection process (R Yoshino et al., 2017).
- Isotopic labeling for NMR: Development of 17O isotopic labeling of N-Formyl-MLF-OH and related building blocks, enhancing NMR spectroscopy applications (M Ha et al., 2021).
- Perovskite solar cell modification: Investigating the role of Fmoc-Leu-OH in modifying perovskite film to enhance solar cell efficiency (J Song et al., 2022).
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Leu-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Leu-Leu-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Ile-OH (GC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
Purer Fmocs Means Purer Peptides