Fontos dokumentumok
8.52010
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Ile-OH, N-α-Fmoc-L-isoleucine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H23NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
276-255-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
143-145 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/p-1/t13-,19+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXVFEIPAZSXRGM-YJYMSZOUSA-M
Általános leírás
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of isoleucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Alkalmazás
  • Total synthesis of teixobactin: This article describes the challenges and strategies in synthesizing teixobactin, a promising new antibiotic, highlighting the role of Fmoc-Ile-OH in the synthesis process (Jin et al., 2016).
  • Synthesis and structure–activity relationship studies of teixobactin analogues: Discusses the synthesis of teixobactin analogues using Fmoc-Ile-OH, providing insights into developing more effective antibiotics (Wu et al., 2017).
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1024
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Color index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.7 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Ile-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Ile-Ile-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Leu-OH (GC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Purer Fmocs Means Purer Peptides