Fontos dokumentumok
840029P
Avanti
18:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DSPS; PS(18:0/18:0); 110671
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (840029P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840029P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840029P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3