Fontos dokumentumok
W500615
Diacetin
Szinonimák:
Glycerol diacetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
törésmutató
n20/D 1.440 (lit.)
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
alcohol
SMILES string
CC(=O)OCC(O)COC(C)=O.CC(=O)OCC(CO)OC(C)=O
InChI
1S/2C7H12O5/c1-5(8)11-3-7(10)4-12-6(2)9;1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7,10H,3-4H2,1-2H3;7-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWSUHSVPDUPKDH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Organ-specific volatiles from Sonoran desert Krameria flowers as potential signals for oil-collecting bees.: This study identifies specific volatile compounds, including Diacetin, emitted by Krameria flowers. These volatiles act as signals for oil-collecting bees, suggesting a specialized ecological interaction (Balbuena et al., 2024, Phytochemistry).
- Techno-Economic Assessment and Sensitivity Analysis of Glycerol Valorization to Biofuel Additives via Esterification.: This paper examines the economic viability of producing biofuel additives, including Diacetin, through the esterification of glycerol, highlighting the process′s potential for cost-effective biofuel production (Pandit et al., 2023, Industrial & Engineering Chemistry Research).
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?