Fontos dokumentumok
346462
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
technical grade
Szinonimák:
Zirconyl nitrate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Degree of hydration, ~6
koncentráció
25-30% Zr (after ignition to oxide, gravimetric)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a starting material to prepare electrolytes for Li-ion batteries.
- For the surface modification of cathodes, to enhance the electrochemical properties of all-solid-state batteries.
- As a precursor for surfactant-free synthesis of zirconia nanostructures.
- Regiospecific alcoholysis and aminolysis of epoxides.
- One-pot synthesis and oxidation of bis- and tris(indolyl)methanes into conjugated chromophores.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?